Learn More
CGP 25454A, MedChemExpress
Código de producto. 16433028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16433028 10 mg 10 miligramos
16415767 5 mg 5 miligramos
16409596 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16433028 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100454
MedChemExpress CGP 25454A is a novel and selective presynaptic dopamine autoreceptor antagonist.
CGP 25454A is a novel and selective presynaptic dopamine autoreceptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP 25454A
CAS 104391-26-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H21Cl2N3O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 3.5 mg/mL (10.11 mM)
SMILES O=C(NCCN(CC)CC)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1OC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 346.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 346.25
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation