Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 20712 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001162 10 mg 10 miligramos
18025152 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001162 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1024/10
Highly potent and selective β1 antagonist
CGP 20712 dihydrochloride is a highly selective and potent β1-adrenoceptor antagonist (IC50 = 0.7 nM). Displays 10,000-fold selectivity over β2-adrenoceptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216905-73-5
Fórmula molecular C23H27Cl2F3N4O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP 20712 dihydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 567.39
Pureza >96%
Peso molecular 567.387