Learn More
R&D Systems™ CGP 12177 hydrochloride
Código de producto. 30001205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001205 50 mg 50 miligramos
18005472 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001205 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1134/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.41€
    379.05€ / 50 miligramos
    Ahorro 39.36€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. β3 partial agonist. β1/β2 antagonist
Partial agonist at β3-adrenoceptors. β1- and β2-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.9, 4 and 88 nM for β1, β2 and β3 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64208-32-8
Fórmula molecular C14H22ClN3O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP 12177 hydrochloride
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.8
Pureza >98%
Peso molecular 315.798