Learn More
Tocris Bioscience™ CGP 12177 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18005472 10 mg 10 miligramos
30001205 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18005472 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1134/10
β3 partial agonist. β1/β2 antagonist
Partial agonist at β3-adrenoceptors. β1- and β2-adrenoceptor antagonist (Ki values are 0.9, 4 and 88 nM for β1, β2 and β3 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64208-32-8
Fórmula molecular C14H22ClN3O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGP 12177 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.8
Pureza >98%
Peso molecular 315.798