Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CGI1746 |
| CAS | 910232-84-7 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95 % |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C34H37N5O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 579.7 |
| Clave InChI | JIFCFQDXHMUPGP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN1C=C(N=C(NC2=CC=C(C=C2)C(=O)N2CCOCC2)C1=O)C1=C(C)C(NC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)=CC=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-tert-butyl-N-[2-methyl-3-(4-methyl-6-{[4-(morpholine-4-carbonyl)phenyl]amino}-5-oxo-4,5-dihydropyrazin-2-yl)phenyl]benzamide |
| Peso molecular (g/mol) | 579.70 |