Learn More
CGI-1746, MedChemExpress
Código de producto. 16494898
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494898 10 mg 10 miligramos
16437657 5 mg 5 miligramos
16415686 100 mg 100 miligramos
16401157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494898 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11999
MedChemExpress CGI-1746 is a potent and highly selective inhibitor of the Btk with IC50 of 1.9 nM.
CGI-1746 is a potent and highly selective inhibitor of the Btk with IC50 of 1.9 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CGI-1746
Forma física Solid
CAS 910232-84-7
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C34H37N5O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.25 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C)NC2=CC=CC(C(N=C3NC4=CC=C(C=C4)C(N5CCOCC5)=O)=CN(C3=O)C)=C2C
Peso molecular (g/mol) 579.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.69
Porcentaje de pureza 95.0%