Learn More
Tocris Bioscience™ CG 858-Neg
Descripción
Negative control for CG 858 (Cat. No. 7427)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[[4-[3-[2,6-Difluoro-3-[(propylsulfonyl)amino]benzoyl]-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl]phenyl]methyl]-5-[[2-(1-methyl-2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-5-yl]amino]pentanamide |
| CAS | 2417296-83-2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Objetivo | Active Degrader Negative Controls |
| Fórmula molecular | C43H41F2N7O8S |
| Pureza | 0.98 |