Learn More
Tocris Bioscience™ CG 428
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18788236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18788236 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18788236 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7425/5
Potent tropomyosin receptor kinase (TRK) degrader
CG 428 is a potent tropomyosin receptor kinase (TRK) Degrader (uSMITETM) (DC50 = 0.36 nM). CG 428 comprises an analog of the pan-TRK inhibitor GNF-8625 joined by a linker to the cereblon E3 ligase ligand pomalidomide (Cat. No. 6302). CG 428 shows selectivity for TRKA over TRKC and TRKB (Kd values = 1nM, 4.2 nM and 28 nM, respectively). Inhibits growth of KM12 colon cancer cells (IC50 =2.9 nM) and is bioavailable.
Negative control also available, CG 428-Neg (Cat. No. 7426).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-4-[[2-[3-[4-[6-[6-[(2 R)-2-(3-fluorophenyl)-1-pyrrolidinyl]imidazo[1,2-b]pyridazin-3-yl]-2-pyridinyl]-1-piperazinyl]-3-oxopropoxy]ethyl]amino]-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
CAS 2412055-93-5
Cantidad 5 mg
Objetivo Active Degraders
Fórmula molecular C43H43FN10O6
Pureza 0.98