Learn More
CFTR(inh)-172, MedChemExpress
Código de producto. 16449657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449657 5 mg 5 miligramos
16447118 10 mg 10 miligramos
16423157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16449657 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16671
MedChemExpress CFTR(inh)-172 is a potent and selective blocker of the CFTR chloride channel; reversibly inhibits CFTR short-circuit current in less than 2 minutes with a Ki of 300 nM.
CFTR(inh)-172 is a potent and selective blocker of the CFTR chloride channel
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CFTR(inh)-172
Forma física Solid
CAS 307510-92-5
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H10F3NO3S2
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (122.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(S/1)N(C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)C(C1=C\C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 409.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.4
Porcentaje de pureza 98.7%