Learn More
CFMTI, MedChemExpress
Código de producto. 16452576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452576 25 mg 25 miligramos
16425737 5 mg 5 miligramos
16412998 10 mg 10 miligramos
16409566 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16452576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100402
MedChemExpress CFMTI inhibits L-glutamate-induced intracellular Ca2+ mobilization in CHO cells expressing human and rat mGluR1a, with IC50s of 2.6 and 2.3 nM, respectively.
CFMTI inhibits L-glutamate-induced intracellular Ca2+ mobilization in CHO cells expressing human and rat mGluR1a, with IC50s of 2.6 and 2.3 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CFMTI
CAS 864864-17-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16FN5O
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 3.7 mg/mL (10.59 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1N(C2CC2)CC3=C1C=CC(C4=C(C)N(C5=CC=CN=C5F)N=N4)=C3
Peso molecular (g/mol) 349.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death