Learn More
cFMS Receptor Inhibitor II, MedChemExpress
Código de producto. 16497347
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497347 5 mg 5 miligramos
16434638 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16497347 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112451
MedChemExpress cFMS Receptor Inhibitor II is a CSF1R kinase inhibitor. CSF-1 is a cytokine.
cFMS Receptor Inhibitor II is a CSF1R kinase inhibitor. CSF-1 is a cytokine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cFMS Receptor Inhibitor II
CAS 959860-85-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H20N4O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (226.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(NC2=CC=C(C)C(C)=C2)C3=CC=C(C4=CC=NC=C4)C=C3N=C1)N
Peso molecular (g/mol) 368.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.43
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation