Learn More
CFM-2, MedChemExpress
Código de producto. 16475218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475218 10 mg 10 miligramos
16431437 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12503
MedChemExpress CFM-2 is a potent and selective non-competitive AMPAR antagonist. CFM-2 possesses anticonvulsant activity in various models of seizures.
CFM-2 is a potent and selective non-competitive AMPAR antagonist. CFM-2 possesses anticonvulsant activity in various models of seizures.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CFM-2
CAS 178616-26-7
Color Earth Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17N3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (160.60 mM)
SMILES O=C1NN=C(C2=CC=C(N)C=C2)C3=CC(OC)=C(OC)C=C3C1
Peso molecular (g/mol) 311.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.34
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease