Learn More
CFM 1571, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-(4-methoxyphenyl)-1-(phenylmethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| CAS | 268725-86-6 |
| Fórmula molecular | C23H28N4O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | CFM 1571, 3-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-(4-methoxyphenyl)-1-(phenylmethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28N4O3/c1-26(2)14-7-15-30-22-16-21(27(25-22)17-18-8-5-4-6-9-18)23(28)24-19-10-12-20(29-3)13-11-19/h4-6,8-13,16H,7,14-15,17H2,1-3H3,(H,24,28) |
| SMILES | COc1ccc(NC(=O)c2cc(OCCCN(C)C)nn2Cc3ccccc3)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-bencil-5-[3-(dimetilamino)propoxi]-N-(4-metoxifenil)pirazol-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 408.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.2161 |