Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CFI-400945 |
| CAS | 1338806-73-7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C33 H34 N4 O3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 534,66 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | 95% |