Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad CF-CLASSIC
Código de producto. 15808481 Tienda asecos Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris claro, Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15808481 Gris claro, Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 15808481 Proveedor Asecos™ N.º de proveedor 30796
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado en interiores de diferentes sustancias peligrosas en un armario de almacenamiento de seguridad.
  • Construcción robusta y longevidad. – Construcción robusta de chapa de acero
  • No se permite el uso no autorizado – Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, integradas en la manija giratoria
  • Ventilación – Aberturas de ventilación en la puerta, preparadas para la conexión (DN 75) a un sistema de extracción técnica
  • Cuerpo en color gris claro, puertas abatibles en color amarillo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TRGS 510
Dimensiones interiores (F x An x Al) 460 × 1195 × 1845 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 500 × 1200 × 1950 mm
Modelo de puerta Abatible
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias peligrosas
Capacidad portante 300 kg
N.º de puertas 2
N.º de estantes 3
Tipo de estante Estante
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Peso (métrico) 115 kg
Color Gris claro, Amarillo
Fondo exterior (imperial) 19,69 in
Altura exterior (imperial) 76,77 in
Altura de la abertura (métrico) 1845 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 47,24 in