Learn More
Spectrum Labs™ Colector de fracciones CF-2
Código de producto. 11943999
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
28 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11943999 28 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11943999 Proveedor Spectrum Labs™ N.º de proveedor 124878
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Colector de fracciones de uso general muy duradero con un robusto bastidor y caja. El colector de fracciones Spectrum Labs™ CF-2 se vende completo y listo para usar.
  • Cabeza para gotas fija
  • Los tubos se mueven debajo de la gradilla de recogida de gotas, asegurando que cada gota sea recolectada
  • Satisface las necesidades de LC preparativa y de LC de columna abierta
  • Puede recoger hasta fracciones 174 en tubos de 13 mm o más de 116fracciones en tubos de 10 mm
  • Puede recoger directamente en viales de centelleo de 17 mm o 28 mm
  • Compatible con salas crías
  • Marcado CE
  • Cumple con la RoHS
Especificaciones
Fondo (métrico) 40 cm
Altura (métrico) 12 cm
Anchura (métrico) 28 cm
Descripción Incluye: Contador de gotas, separador de picos, racores de tubo. No incluye gradillas de tubos.
Requisitos eléctricos 230 VAC ±40 VAC, 20 VA, 45-65 HZ