Learn More
CF 1743, TRC
Código de producto. 30366303
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366303 250 mg -
30363691 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30366303 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC291710250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 319425-66-6
Fórmula molecular C22H26N2O5
Peso molecular (g/mol) 398.45
Sinónimo CF 1743, 3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-6-(4-pentylphenyl)-furo[2,3-d]pyrimidin-2(3H)-one
Nombre IUPAC 3-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-6-(4-pentilfenil)furo[2,3-d]pirimidina-2-one
SMILES CCCCCc1ccc(cc1)C2=CC3=CN([C@H]4C[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C(=O)N=C3O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-6-(4-pentylphenyl)-furo[2,3-d]pyrimidin-2(3H)-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H26N2O5/c1-2-3-4-5-14-6-8-15(9-7-14)18-10-16-12-24(22(27)23-21(16)29-18)20-11-17(26)19(13-25)28-20/h6-10,12,17,19-20,25-26H,2-5,11,13H2,1H3/t17-,19+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.1842