Learn More
Cevipabulin fumarate, MedChemExpress
Código de producto. 16476268
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476268 10 mg 10 miligramos
16466606 100 mg 100 miligramos
16448857 5 mg 5 miligramos
16422397 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476268 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14949C
MedChemExpress Cevipabulin fumarate (TTI-237 fumarate) is an oral, microtubule-active, antitumor compound and inhibits the binding of [3H]NSC 49842 to tubulin, with an IC50 of 18-40 nM for cytotoxicity in human tumor cell line.
Cevipabulin fumarate (TTI-237 fumarate) is an oral, microtubule-active, antitumor compound and inhibits the binding of [3H]NSC 49842 to tubulin, with an IC50 of 18-40 nM for cytotoxicity in human tumor cell line.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cevipabulin fumarate
CAS 849550-67-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22ClF5N6O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo TTI-237 fumarate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (86.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1.43 mg/mL (2.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@H](C(F)(F)F)NC1=C(C2=C(F)C=C(OCCCNC)C=C2F)C(Cl)=NC3=NC=NN13.O=C(O)/C=C/C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 580.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.89
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death