Learn More
Sulfóxido de cevimelina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cevimeline Sulfoxide |
| CAS | 124751-36-6 |
| Fórmula molecular | C10H17NO2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2'R,3R,3'S)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 3'-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14(8)12)6-11-4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | C[C@H](S(C1)=O)O[C@@]21[C@@H]3CC[N@](C2)CC3 |
| Nombre IUPAC | 2-metilespiro[1,3-oxatiolano-5,3'-1-azabiciclo[2.2.2]octano] 3-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 215.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.098 |