Learn More
Cevimelina N-óxido, TRC
Código de producto. 30366505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366505 5 mg -
30351129 1 mg -
30363526 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2835105MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 469890-14-0
Fórmula molecular C10 H17 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 215.31
Sinónimo (2'R,3R)-rel-2'-Methylspiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-oxathiolane] 1-Oxide
Nombre IUPAC (2S,5S)-2-metil-1'-oxidospiro[1,3-oxatioliano-5,3'-1-azoniabiciclo[2,2,2]octano]
SMILES C[C@H]1O[C@]2(CS1)C[N+]3([O-])CCC2CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cevimeline N-oxide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14-8)6-11(12)4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,9?,10-,11?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.098