Learn More
Cevimeline hydrochloride hemihydrate, MedChemExpress
Descripción
Cevimeline hydrochloride hemihydrate (SNI-2011) is a quinuclidine derivative of acetylcholine and a selective and orally active muscarinic M1 and M3 receptor agonist. Cevimeline hydrochloride hemihydrate stimulates secretion by the salivary glands and can be used as a sialogogue for xerostomia. Cevimeline hydrochloride hemihydrate can cross the blood-brain barrier (BBB).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cevimeline hydrochloride hemihydrate |
| Forma física | Solid |
| CAS | 153504-70-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H17NOS.HCl.1/2H2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | SNI-2011AF102B hydrochloride hemihydrate |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 50 mg/mL (204.27 mM) |
| Mostrar más |