Learn More
CEV (R)-S-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CEV (R)-S-Oxide |
| CAS | 124751-37-7 |
| Fórmula molecular | C10H17NO2S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cevimeline Sulfoxide (Rrr) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO2S/c1-8-13-10(7-14(8)12)6-11-4-2-9(10)3-5-11/h8-9H,2-7H2,1H3/t8-,10-,14-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1O[C@@]2(CN3CCC2CC3)C[S@@]1=O |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,5S)-2-metilespiro[1,3-oxatiolano-5,3'-1-azabiciclo[2.2.2]octano] 3-óxido |
| Peso molecular (g/mol) | 215.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.098 |