Learn More
Bromuro de cetiltrimetilamonio, ∽ 98 %, grado de reactivo para biología molecular, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cetyltrimethylammonium bromide |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 250 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.5 |
| Porcentaje de pureza | ∼98% |
| Grado | Reactivos de biología molecular |
| Forma física | Polvo |
Safety and Handling
Product Identifier
- cetyltrimethylammonium bromide, molecular biology reagent
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H300-Mortal en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: cetrimonium bromide