Learn More
Bromuro de cetiltrimetilamonio, ∽ 98 %, grado de reactivo para biología molecular, MP Biomedicals™
Product Code. 11466461 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Unit Size:
1 Kg
100 g
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11466461 100 g 100 g
11476461 250 g 250 g
11486461 500 g 500 g
11496461 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11466461 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219400480
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 57-09-0
Fórmula molecular C19H42BrN
Peso molecular (g/mol) 364.46
Número MDL MFCD00011772
Clave InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
PubChem CID 5974
ChEBI CHEBI:3567
Nombre IUPAC hexadecil(trimetil)azanio;bromuro
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Cetyltrimethylammonium bromide
Color Blanco
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.5
Porcentaje de pureza ∼98%
Grado Reactivos de biología molecular
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cetyltrimethylammonium Bromide, molecular biology reagent
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.