Learn More
Cloruro de cetilpiridinio, TRC
Código de producto. 18032420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18032420 25 g 25 g
18023020 50 mg 50 miligramos
18091720 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18032420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC28160525G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-03-5
Fórmula molecular C21 H38 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 339.99
Sinónimo Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride (1:1), 1-Hexadecylpyridinium chloride (6CI,7CI), Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride (8CI,9CI), 1-Cetylpyridinium chloride, 1-Palmitylpyridinium chloride, 1-n-Hexadecanepyridinium chloride, Acetoquat CPC, Aktivex, Ammonyx CPC, Biosept, CPC, CPC (onium compound), Cecure, Ceepryn chloride, Cepacol, Cepacol chloride, Ceprim, Cetafilm, Cetamium, Cetylpyridinium chloride, Dobendan, Halset, Hexadecylpyridinium chloride, Intexsan CPC, Ipanol, Medilave, Merocet, Merothol, N-Cetylpyridinium chloride, N-Cetylpyridium chloride, NB 002, NB 003, NB 401, Newkalgen B 651P, Pionin B 651P, Pristacin, Pyrisept, Quaternario CPC, Ronacare CPC, Septolete, TsPKh, n-Hexadecylpyridinium chloride
Nombre IUPAC 1-hexadecilpiridina-1-io; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetylpyridinium Chloride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.2693