Learn More
Cloruro de cetilpiridinio monohidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cetylpyridinium chloride monohydrate |
| CAS | 6004-24-6 |
| Fórmula molecular | C21 H38 N . Cl . H2 O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Pyridinium, 1-hexadecyl-, chloride, monohydrate (8CI,9CI), Cetylpyridinium chloride monohydrate, N-Cetylpyridinium chloride monohydrate, N-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1 |
| SMILES | O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-hexadecilpiridin-1-io;cloruro;hidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 358 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.2798 |