Learn More
Bromuro de cetiltrimetilamonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | de 230 °C |
| Color | Blanco |
| pH | Desde 5 hasta 7 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364,45g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Cetyl trimethylammonium bromide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.