Learn More
Alcohol cetílico, Honeywell™ Riedel-de-Hëan™
Código de producto. 15660700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15660700 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15660700 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 03884500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Probado según la farmacopea europea
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetyl Alcohol
Nombre de nota Tested According to Ph.Eur.
CAS 36653-82-4
Punto de fusión 49°C to 50°C
Punto de ebullición 190°C
Temperatura de inflamación 170°C (338°F)
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C16H34O
Fórmula lineal CH3(CH2)15OH
Número MDL MFCD00004760
Cantidad 500 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1748475
Sinónimo 1-hexadecanol, cetyl alcohol, hexadecanol, cetanol, palmityl alcohol, hexadecyl alcohol, n-cetyl alcohol, cetaffine, cetylol, cetal
Clave InChI BXWNKGSJHAJOGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO
Nombre IUPAC hexadecano-1-ol
Peso molecular (g/mol) 242.45
PubChem CID 2682
ChEBI CHEBI:16125
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.44g/mol