Learn More
Acetato de Cetrorelix, TRC
Código de producto. 30132525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132525 25 mg 25 miligramos
17960715 10 mg 10 miligramos
17950585 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC28150025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145672-81-7
Fórmula molecular C70 H92 Cl N17 O14 . C2 H4 O2
Peso molecular (g/mol) 1491.09
Sinónimo D-Alaninamide, N-acetyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridinyl)-D-alanyl-L-seryl-L-tyrosyl-N5-(aminocarbonyl)-D-ornithyl-L-leucyl-L-arginyl-L-prolyl-, acetate (salt) (9CI), Cetrorelix acetate, Cetrotid, Cetrotide, D 20761, NS 75A, Ovurelix, SB 075 acetate
Nombre IUPAC (2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2S)-2-[[(2S)-2-[[(2R)-2-[[(2R)-2-[[(2R)-2-acetamido-3-naftalen-2-ilpropanoil]amino]-3-(4-clorofenil)propanoil]amino]-3-piridina-3-ilpropanoil]amino]-3-hidroxipropanoil]amino]-3-(4-hidroxifenil)propanoil]amino]-5-(carbamoylamino)pentanoil]amino]-4-metilpentanoil]amino]-5-carbamimidamidopentanoil]-N-[(2R)-1-amino-1-oxopropano-2-il]pirrolidina-2-carboxamida; Ácido acético
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](CCCNC(=O)N)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](Cc2cccnc2)NC(=O)[C@@H](Cc3ccc(Cl)cc3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccc5ccccc5c4)NC(=O)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@H](C)C(=O)N.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetrorelix acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C70H92ClN17O14.C2H4O2/c1-39(2)31-52(61(94)82-51(15-9-28-77-69(73)74)68(101)88-30-10-16-58(88)67(100)79-40(3)59(72)92)83-60(93)50(14-8-29-78-70(75)102)81-63(96)54(34-43-20-25-49(91)26-21-43)86-66(99)57(38-89)87-65(98)56(36-45-11-7-27-76-37-45)85-64(97)55(33-42-18-23-48(71)24-19-42)84-62(95)53(80-41(4)90)35-44-17-22-46-12-5-6-13-47(46)32-44;1-2(3)4/h5-7,11-13,17-27,32,37,39-40,50-58,89,91H,8-10,14-16,28-31,33-36,38H2,1-4H3,(H2,72,92)(H,79,100)(H,80,90)(H,81,96)(H,82,94)(H,83,93)(H,84,95)(H,85,97)(H,86,99)(H,87,98)(H4,73,74,77)(H3,75,78,102);1H3,(H,3,4)/t40-,50-,51+,52+,53-,54+,55-,56-,57+,58+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1489.6909
Porcentaje de pureza >95%