Learn More
MedChemExpress Cetrorelix Acetate
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.18% |
| CAS | 145672-81-7 |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture and light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1491.09 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (33.53 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (1.34 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | SB-75 acetate |