Learn More
Cetrimonium bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16478706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16478706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1260
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Cetrimonium bromide (CTAB) is an amine based cationic quaternary surfactant, is one of the components of the topical antiseptic Cetrimide.
Cetrimonium bromide (CTAB) is an amine based cationic quaternary surfactant, is one of the components of the topical antiseptic Cetrimide.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetrimonium bromide
CAS 57-09-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H42BrN
Cantidad 100 mg
Sinónimo CTABCetyltrimethylammonium bromideHexadecyltrimethylammonium bromide
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (27.44 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.55 mg/mL (12.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 364.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.45
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder