Learn More
Cetrimida, Mikromol™
Código de producto. 17924226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17924226 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17924226 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0876.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Cetrimida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetrimide
CAS 1119-97-7
Nombres de analitos o componentes Cetrimide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H38 N . Br
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium, bromide, Trimethyltetradecylammonium, bromide, Trimethyltetradecylammonium bromide, Cetrimide, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC trimetil(tetradecil)azanio; bromuro
Peso molecular (g/mol) 336.39
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 335,2188 g/mol