Learn More
Cetrimida, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cetrimide |
| CAS | 1119-97-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Cetrimide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H38 N . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium, bromide, Trimethyltetradecylammonium, bromide, Trimethyltetradecylammonium bromide, Cetrimide, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Mostrar más |