Learn More
Clorhidrato de cetoxima, LoGiCal
Código de producto. 30460426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460426 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460426 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1660.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetoxime Hydrochloride
CAS 22204-29-1
Nombres de analitos o componentes Cetoxime Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H17 N3 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanimidamide, N-hydroxy-2-[phenyl(phenylmethyl)amino]-, hydrochloride (1:1), Acetamidoxime, 2-(N-benzylanilino)-, hydrochloride, Acetamidoxime, 2-(N-benzylanilino)-, monohydrochloride, Ethanimidamide, N-hydroxy-2-[phenyl(phenylmethyl)amino]-, monohydrochloride, Cetoxime hydrochloride, Febramine
Fórmula InChI InChI=1S/C15H17N3O.ClH/c16-15(17-19)12-18(14-9-5-2-6-10-14)11-13-7-3-1-4-8-13;/h1-10,19H,11-12H2,(H2,16,17);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.N\C(=N/O)\CN(Cc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 2-(N-bencilanilino)-N'-hidroxietanimidamida;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 291.78
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1138 g/mol