Learn More
Abnova™ CETN2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Código de producto. 16176214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μl
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16176214 100 μl 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16176214 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor H00001069T01.100uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Human overexpression lysate
Especificaciones
Línea de células 293T
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Descripción CETN2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
N.º de referencia del gen NM_004344
Peso molecular Theoretical M.W. 19.03kDa
Plásmido pCMV-CETN2 full-length
Pruebas de control de calidad Transient overexpression cell lysate was tested with anti-CETN2 antibody (Mfr. No. H00001069-B01) by Western Blot.
Cantidad 100 μl
Tampón de almacenamiento Tampón de muestra 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS al 2 %, glicerol al 10 %, 2-mercaptoetanol 300 mM, azul de bromofenol al 0,01 %)
Especie del huésped Human
Contenido y almacenamiento Almacenar a -80°C. Dividir para evitar repetir la congelación y descongelación.