Learn More
Éster de Cetirizina Polietilenoglicol (PEG), TRC
Código de producto. 17984305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984305 100 mg 100 miligramos
17904675 25 mg 25 miligramos
17973785 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17984305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC281050100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1509941-93-8
Fórmula molecular C21H25ClN2O3[C2H4O]n
Peso molecular (g/mol) 432.9
Nombre IUPAC 2-hidroxietil 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina-1-il]etoxiacetato
SMILES O=C(OCCO)COCCN(CC1)CCN1C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(Cl)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetirizine Polyethylene Glycol (PEG) Ester
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29ClN2O4/c24-21-8-6-20(7-9-21)23(19-4-2-1-3-5-19)26-12-10-25(11-13-26)14-16-29-18-22(28)30-17-15-27/h1-9,23,27H,10-18H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1816