Learn More
N-óxido de cetirizina, Mikromol™
Product Code. 17913776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
17913776 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17913776 Supplier Mikromol Supplier No. MM0380.13
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de cetirizina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Cetirizine N-Oxide
CAS 1076199-80-8
Nombres de analitos o componentes Cetirizine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cetirizine N-Oxide, 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)
SMILES OC(=O)COCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-1-oxidopiperazin-1-io-1-il]etoxi]acético
Peso molecular (g/mol) 404.89
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1503 g/mol