Learn More
N-óxido de cetirizina, LoGiCal
Código de producto. 30460638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460638 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460638 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0380.13
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetirizine N-Oxide
CAS 1076199-80-8
Nombres de analitos o componentes Cetirizine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cetirizine N-Oxide, 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-1-piperazinyl]ethoxy]acetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)COCC[N+]1([O-])CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-1-oxidopiperazin-1-io-1-il]etoxi]acético
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 404.89
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1503 g/mol