Learn More
Diclorhidrato de éster metílico de cetirizina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride |
| CAS | 83881-48-5 |
| Fórmula molecular | C22 H27 Cl N2 O3 . 2 Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Methyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H27ClN2O3.2ClH/c1-27-21(26)17-28-16-15-24-11-13-25(14-12-24)22(18-5-3-2-4-6-18)19-7-9-20(23)10-8-19;;/h2-10,22H,11-17H2,1H3;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.COC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acetato de metilo; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 475.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 474.1244 |