Learn More
Éster etílico de cetirizina, TRC
Código de producto. 30350809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350809 50 mg 50 miligramos
30362933 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30350809 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC29114550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 246870-46-2
Fórmula molecular C23 H29 Cl N2 O3
Peso molecular (g/mol) 416.941
Sinónimo (RS)-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid ethyl ester, Ethyl Ester of Cetirizine
Nombre IUPAC Etilacetato 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetilpiperazina-1-il]etoxiacetato
SMILES CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Ester of Cetirizine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.187
Porcentaje de pureza >95%