Learn More
Diclorhidrato de cetirizina, Mikromol™
Código de producto. 17941376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17941376 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17941376 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0380.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de cetirizina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-52-1
Nombres de analitos o componentes Cetirizine Dihydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acético; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 461.81
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460,1087 g/mol