Learn More
Cetirizine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16457246
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16457246 100 mg 100 miligramos
16421836 500 mg 500 miligramos
16411246 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16457246 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17042A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Cetirizine dihydrochloride, a second-generation antihistamine and the carboxylated metabolite of hydroxyzine, is a specific, orally active and long-acting histamine H1-receptor antagonist. Cetirizine dihydrochloride marks antiallergic properties and inhibits eosinophil chemotaxis during the allergic response.
Cetirizine dihydrochloride, a second-generation antihistamine and the carboxylated metabolite of hydroxyzine, is a specific, orally active and long-acting histamine H1-receptor antagonist. Cetirizine dihydrochloride marks antiallergic properties and inhibits eosinophil chemotaxis during the allergic response.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetirizine dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 83881-52-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H27Cl3N2O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo P071
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (216.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (216.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 461.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.81
Porcentaje de pureza 99.17%