Learn More
Diclorhidrato de cetirizina, LoGiCal
Código de producto. 30461434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461434 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461434 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0380.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-52-1
Nombres de analitos o componentes Cetirizine Dihydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acético; diclorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 461.81
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460,1087 g/mol