Learn More
Diclorhidrato de cetirizina-d8, TRC
Código de producto. 30357716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30357716 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30357716 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2811021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetirizine-d8 Dihydrochloride
CAS 2070015-04-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21H19D8Cl3N2O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-[4-[(4-Chlorophenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl-d8]ethoxy]acetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H/i10D2,11D2,12D2,13D2;;
SMILES ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)N3C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCOCC(O)=O)C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C=C1.[2HCl]
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-il]etoxi]acético; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 469.86
Porcentaje de pureza >95