Learn More
Cetirizina.2HCl, Lipomed
Código de producto. 30461737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461737 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30461737 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMCET1871HC100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Cetirizina.2HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-52-1
Nombres de analitos o componentes Cetirizine Dihydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Sinónimo Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9 CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC ácido 2-[2-[4-[(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazin-1-il]etoxi]acético; diclorhidrato
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 461.81
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460,1087 g/mol