Learn More
Alcohol cetearílico, TRC
Código de producto. 30137800
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137800 5 g 5 g
30137181 10 g 10 g
30011685 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137800 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3648835G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67762-27-0
Fórmula molecular C18H38O . C16H34O
Peso molecular (g/mol) 512.93
Sinónimo Adol 63, Adol 65, Adol 66, Alcs., C16-18, Alfol 1618, Alfol 1618C, Alfol 30F, BTMS 350, Barolub LOH, C16-18 alcohols, C16-18 alcs., C16-18 fatty alcohols, CO 1618, CS 50, Cestopal 80M, Cetalol SCA, Cetanol K, Cetearyl alcohol, Cetostearyl alcohol, Cetylstearyl alcohol, Cire algonol CS, Cire deLanol ST, Conol 30OC, Crodacol 1618, Crodacol CS 50, Crodacol CS 90, Crodacol SCB, Crodamol CS 90, Cyclochem emulsion wax, Dehydag wax N, Ecorol 68/50P, Epal 1618, Hydrenol D, Hydrenol DV, Hydrenol MY, Hyfatol CS, Hyfatol CS 50, Hyfatol CS/EP, Kalcohl 68, Kalcohl 6850, Kalcohl 6870, Kalcohl 86, Kalcohl 8665, Kalcohl 8688, Kalcol 1618, Kalcol 6850, Kolliphor CS-A, Kolliphor CS-B, Kolliwax CSA 50, Kolliwax CSA 70, Lanette 20, Lanette D, Lanette O, Laurex CS, Mixture of cetyl and stearyl alcohols, NAA 45, NAA 46, Nafol 1618, Nafol 1618F, Radianol 1769, Rofanol P 50/55, Rofanol P 80/55, Rofanol P 80/85, Salim C 16/18, Sipol CS, Speziol C 16-18, Speziol D Pharma, Stenol 1618, Stenol PC, Surfol 1618, Tego Alkanol 1618
Nombre IUPAC Heptadecan-1-OL
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCO.CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cetearyl Alcohol
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h18H,2-17H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.5532