Learn More
Cloruro de cetalconio-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cetalkonium Chloride-d7 |
| CAS | 1998128-85-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C25 H39 D7 N . Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Hexadecyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium Chloride-d7, Benzylhexadecyldimethylammonium Chloride-d7, Acetoquate CDAC-d7, Acinol-d7, Banicol-d7, Bicetonium-d7, Bonjela-d7, CDBAC-d7, Zettyn Chloride-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i17D,18D,19D,21D,22D,24D2; |
| SMILES | C([N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C)(C1=C(C(=C(C(=C1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])([2H])[2H].[Cl-] |
| Nombre IUPAC | Cloruro de N,N-dimetil-N-((fenil-d5)metil-d2)hexadecan-1-aminio |
| Peso molecular (g/mol) | 403.14 |
| Mostrar más |