Learn More
Thermo Scientific™ Sistema de introducción de muestras rápido Teledyne CETAC ASXpress™ PLUS
Código de producto. 17896104 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Sistema de introducción de muestras rápido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
17896104 Sistema de introducción de muestras rápido cada uno
1 options
Código de producto. 17896104 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1329920
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Aumente el rendimiento de las muestras de 2 a 3 veces añadiendo el accesorio de introducción de muestras rápido Teledyne CETAC ASXpress™ PLUS a su muestreador automático Teledyne Cetac.
Aumente el rendimiento de las muestras de 2 a 3 veces añadiendo el sistema de introducción de muestras rápido Teledyne CETAC ASXpress™ PLUS a su muestreador automático Teledyne Cetac. Este sistema minimiza los tiempos de entrega de muestras, estabilización y lavado para maximizar el rendimiento de ICP-OES o ICP-MS. El aumento de la eficacia también reduce los costes generales y los residuos. El sistema ASXpress PLUS se puede añadir fácilmente a los muestreadores automáticos en funcionamiento y se integra perfectamente con el software Intelligent Scientific Data Solution™ (ISDS) de Thermo Scientific™ Qtegra™.
El accesorio de introducción rápida de muestras ASXpress PLUS reduce el tiempo necesario para el movimiento del muestreador automático, la absorción de muestras, la estabilización y las operaciones de enjuague, lo que reduce significativamente el tiempo de ejecución de las muestras.
Aumente el rendimiento
  • Proporciona más procesamiento de muestras en menos tiempo optimizando la introducción de las muestras
  • Elimina prácticamente el tiempo de estabilización eliminando la necesidad de “bombeo rápido,” lo que mejora la estabilidad del plasma
Reduzca el mantenimiento
  • Amplíe la vida útil de los componentes ICP-OES/ICP-MS, como nebulizadores, cámaras de pulverización y conos de muestra, reduciendo su exposición a la matriz de muestras
Rentable
  • Minimice el consumo de muestras
  • Reduzca los costes de laboratorio asociados con el argón y el consumo de energía, la sustitución de tubos de bomba peristáltica y el mantenimiento
Funcionamiento sencillo
  • Fácil configuración con mínima modificación del método de análisis
  • No se requiere software complejo adicional; todos los parámetros del sistema se almacenan en el procesador integrado del sistema
Tiempos
El accesorio ASXpress PLUS aumenta el rendimiento del análisis ICP-OES/ICP-MS al reducir los tiempos de entrega/enjuague de las muestras sin afectar al tiempo de medición. Varios pasos de introducción de muestras se producen simultáneamente, lo que resulta en la eliminación virtual de los tiempos de estabilización y aclarado.
Calidad de los datos
La calidad de los datos es totalmente comparable a la de los sistemas que no utilizan ASXpress PLUS y el arrastre típico se ha medido a menos del 0,1 %.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Muestreadores automáticos Teledyne CETAC
Tipo Sistema de introducción de muestras rápido