Learn More
Trifluoroacetato de cesio, TRC
Código de producto. 30351378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30351378 5 g 5 g
30360491 500 mg -
30353139 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30351378 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2800135G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21907-50-6
Fórmula molecular C2O2F3Cs
Peso molecular (g/mol) 245.92
Sinónimo Acetic acid, trifluoro-, cesium salt (8CI,9CI)
Nombre IUPAC cesio;2,2,2-trifluoroacetato
SMILES [Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium Trifluoroacetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2HF3O2.Cs/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.8905