Learn More
Trifluoroacetato de cesio, cristalino, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455450 10 g 10 g
11465450 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455450 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044633.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21907-50-6 | C2CsF3O2 | 245.92 g/mol
It is used in acid catalyzed reactions, especially those where an ester is cleaved in peptide synthesis. Used as an ion pairing agent in liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21907-50-6
Fórmula molecular C2CsF3O2
Peso molecular (g/mol) 245.92
Número MDL MFCD00051304
Clave InChI RJYSYRSELCQCSO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium trifluoroacetate, caesio 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid cesium salt, cesium trifluoroacetate solution, cstfa, caesium trifluoroacetate, cesium 2,2,2-trifluoroacetate, caesium 1+ trifluoroacetate, cesium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate, caesium 1+ ion trifluoroacetate
PubChem CID 23689558
Nombre IUPAC cesio;2,2,2-trifluoroacetato
SMILES [Cs+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cesium trifluoroacetate
Punto de fusión 115°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Soluble in water (2 M,clear,colorless) at 20°C. Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.92
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium trifluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium trifluoroacetate